Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
0014-02H
USBI0014-02HEA 527 EUR InStock
USBI0014-02H
Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 beta (14-3-3 beta)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité