Anti-14-3-3 sigma Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
0014-19C
USBI0014-19CEA 688 EUR InStock
USBI0014-19C
Anti-14-3-3 sigma Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0.1-0. 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 sigma (14-3-3 sigma)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité