Anti-Equine Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
028988
USBI028988EA 506 EUR InStock
USBI028988
Anti-Equine Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Equine Serum Albumin (Equine Serum Albumin)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité