Anti-Pigeon Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
029005
USBI029005EA 506 EUR InStock
USBI029005
Anti-Pigeon Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pigeon Serum Albumin (Pigeon Serum Albumin)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité