Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTN3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13A150]

Fournisseur: US Biological
029407
USBI029407EA 577 EUR InStock
USBI029407
Anti-ACTN3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13A150]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:10000; Immunochemistry: 1:100-1:250;; Flow Cytometry: 1:200

Type: Primary
Antigen: ACTN3 (actinin, alpha 3 (gene/pseudogene))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A150
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité