Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMARCE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
029424
USBI029424EA 615 EUR InStock
USBI029424
Anti-SMARCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml; Immunochemistry: 1:300

Type: Primary
Antigen: SMARCE1 (SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité