Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A232]

Fournisseur: US Biological
029791
USBI029791EA 517 EUR InStock
USBI029791
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A232]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10-20 ?g/ml; Western Blot: 0.5-4?g/ml; Immunoprecipitation: 2-8?g/ml; Immunochemistry: 10-20 ?g/ml

Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A232
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité