Anti-SERPINA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B5]
Fournisseur: US Biological
029927
USBI029927EA 608 EUR InStock
USBI029927
Anti-SERPINA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINA1 (serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité