Anti-BHMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B65]
Fournisseur: US Biological
029987
USBI029987EA 608 EUR InStock
USBI029987
Anti-BHMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B65]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BHMT (betaine--homocysteine S-methyltransferase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B65
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité