Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B356]
Fournisseur: US Biological
030278
USBI030278EA 608 EUR InStock
USBI030278
Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B356]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSK3A (glycogen synthase kinase 3 alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B356
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité