Anti-JAK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B433]
Fournisseur: US Biological
030355
USBI030355EA 574 EUR InStock
USBI030355
Anti-JAK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B433]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JAK3 (Janus kinase 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B433
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité