Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B488]
Fournisseur: US Biological
030410
USBI030410EA 608 EUR InStock
USBI030410
Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B488]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Maltose Binding Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B488
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité