Anti-p63 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B598]
Fournisseur: US Biological
030520
USBI030520EA 655 EUR InStock
USBI030520
Anti-p63 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B598]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p63 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B598
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl 100 µl USBI030520
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité