Anti-PPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B600]
Fournisseur: US Biological
030522
USBI030522EA 641 EUR InStock
USBI030522
Anti-PPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B600]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPY (pancreatic polypeptide)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B600
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité