Anti-TEC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B759]
Fournisseur: US Biological
030681
USBI030681EA 574 EUR InStock
USBI030681
Anti-TEC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B759]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TEC (tec protein tyrosine kinase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B759
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité