Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 656CT5.8.4]

Fournisseur: US Biological
030750-HRP
USBI030750-HRPEA 884 EUR InStock
USBI030750-HRP
Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 656CT5.8.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000

Type: Primary
Antigen: AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8))
Clonality: Monoclonal
Clone: 656CT5.8.4
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité