Anti-AKT3 Rabbit Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 154CT4.5.3]
Fournisseur: US Biological
030758-PE
USBI030758-PEEA 884 EUR InStock
USBI030758-PE
Anti-AKT3 Rabbit Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 154CT4.5.3]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: AKT3 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 154CT4.5.3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité