Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOA1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 464CT10.4.4]

Fournisseur: US Biological
030784-AP
USBI030784-APEA 884 EUR InStock
USBI030784-AP
Anti-APOA1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 464CT10.4.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250

Type: Primary
Antigen: APOA1 (apolipoprotein A-I)
Clonality: Monoclonal
Clone: 464CT10.4.4
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité