Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG16L1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 54CT27.2.6]

Fournisseur: US Biological
030790-HRP
USBI030790-HRPEA 884 EUR InStock
USBI030790-HRP
Anti-ATG16L1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 54CT27.2.6]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 1:60; Immunochemistry: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: ATG16L1 (autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae))
Clonality: Monoclonal
Clone: 54CT27.2.6
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité