Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAB1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 1AT1979]

Fournisseur: US Biological
030976-AP
USBI030976-APEA 884 EUR InStock
USBI030976-AP
Anti-GAB1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 1AT1979]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:200-1000; Immunoprecipitation: 2-5 ?g

Type: Primary
Antigen: GAB1 (GRB2-associated binding protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1AT1979
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité