Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 168AT1211]

Fournisseur: US Biological
030991-FITC
USBI030991-FITCEA 884 EUR InStock
USBI030991-FITC
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 168AT1211]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:3000; Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:50-100

Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 168AT1211
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité