Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glutathione S Transferase Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 21CT54.13.1 / 21CT54.13.7]

Fournisseur: US Biological
031004-PE
USBI031004-PEEA 884 EUR InStock
USBI031004-PE
Anti-Glutathione S Transferase Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 21CT54.13.1 / 21CT54.13.7]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze! Light sensitive

Type: Tag
Antigen: Glutathione S Transferase
Clonality: Monoclonal
Clone: 21CT54.13.1 / 21CT54.13.7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité