Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lambda light chain Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HP6054]

Fournisseur: US Biological
031075-PE
USBI031075-PEEA 884 EUR InStock
USBI031075-PE
Anti-Lambda light chain Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HP6054]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-16000; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: Lambda light chain
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6054
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité