Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN28A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 55CT58.12.1]

Fournisseur: US Biological
031089-PE
USBI031089-PEEA 884 EUR InStock
USBI031089-PE
Anti-LIN28A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 55CT58.12.1]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:10000; Western Blot: 1:200-2000; Immunochemistry: 1:50-200
Do not freeze! Light sensitive

Type: Primary
Antigen: LIN28A (lin-28 homolog A (C. elegans))
Clonality: Monoclonal
Clone: 55CT58.12.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité