Anti-MAP Kinase 15 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 168CT10.6.6]
Fournisseur: US Biological
031100-AP
USBI031100-APEA 884 EUR InStock
USBI031100-AP
Anti-MAP Kinase 15 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 168CT10.6.6]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 15
Clonality: Monoclonal
Clone: 168CT10.6.6
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité