Anti-MB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 444CT19.2.1]
Fournisseur: US Biological
031150
USBI031150EA 649 EUR InStock
USBI031150
Anti-MB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 444CT19.2.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:250-1000
Type: Primary
Antigen: MB (myoglobin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 444CT19.2.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité