Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUCL Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 130CT43.8.5]

Fournisseur: US Biological
031168-AP
USBI031168-APEA 884 EUR InStock
USBI031168-AP
Anti-NUCL Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 130CT43.8.5]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: NUCL
Clonality: Monoclonal
Clone: 130CT43.8.5
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité