Anti-NUCL Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 130CT43.8.5]
Fournisseur: US Biological
031168-PE
USBI031168-PEEA 884 EUR InStock
USBI031168-PE
Anti-NUCL Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 130CT43.8.5]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: NUCL
Clonality: Monoclonal
Clone: 130CT43.8.5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité