Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 193CT15.2.2]

Fournisseur: US Biological
031178
USBI031178EA 649 EUR InStock
USBI031178
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 193CT15.2.2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-16000; Immunofluorescence: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: PAX6 (paired box 6)
Clonality: Monoclonal
Clone: 193CT15.2.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité