Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 57CT23.3.4]

Fournisseur: US Biological
031255-APC
USBI031255-APCEA 884 EUR InStock
USBI031255-APC
Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 57CT23.3.4]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:10000; Western Blot: 1:200-2000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50; Flow Cytometry: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: SOX2 (SRY (sex determining region Y)-box 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 57CT23.3.4
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité