Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ACOT13 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 169CT7.1.3]

Fournisseur: US Biological
031288-FITC
USBI031288-FITCEA 884 EUR InStock
USBI031288-FITC
Anti-ACOT13 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 169CT7.1.3]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000

Type: Primary
Antigen: ACOT13 (acyl-CoA thioesterase 13)
Clonality: Monoclonal
Clone: 169CT7.1.3
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité