Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurofilament L, 68kD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B841]

Fournisseur: US Biological
031403
USBI031403EA 540 EUR InStock
USBI031403
Anti-Neurofilament L, 68kD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B841]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:100-1:500; Western Blot: 1:5000-1:10000

Type: Primary
Antigen: Neurofilament L, 68kD
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B841
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Avian, Bovine, Human, Mammalian, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité