Anti-Ammonium transporter Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
031842-APC
USBI031842-APCEA 884 EUR InStock
USBI031842-APC
Anti-Ammonium transporter Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Dot Blot 1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Ammonium transporter
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité