Anti-CALML4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
033152-BIOTIN
USBI033152-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI033152-BIOTIN
Anti-CALML4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: CALML4 (calmodulin-like 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité