Anti-CAMP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
033171
USBI033171EA 649 EUR InStock
USBI033171
Anti-CAMP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
  • Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: CAMP (cathelicidin antimicrobial peptide)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité