Anti-GOLGA8J Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: US Biological
036169-AP
USBI036169-APEA 884 EUR InStock
USBI036169-AP
Anti-GOLGA8J Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: GOLGA8J (golgin A8 family, member J)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité