Anti-GPR34 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
036241-PE
USBI036241-PEEA 884 EUR InStock
USBI036241-PE
Anti-GPR34 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: GPR34 (G protein-coupled receptor 34)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité