Anti-GREM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
036284-BIOTIN
USBI036284-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI036284-BIOTIN
Anti-GREM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GREM1 (gremlin 1, DAN family BMP antagonist)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité