Anti-HAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: US Biological
036434-FITC
USBI036434-FITCEA 884 EUR InStock
USBI036434-FITC
Anti-HAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: HAT1 (histone acetyltransferase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité