Anti-HSD17B11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: US Biological
036778-HRP
USBI036778-HRPEA 884 EUR InStock
USBI036778-HRP
Anti-HSD17B11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: HSD17B11 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité