Anti-IGFBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
036914-PE
USBI036914-PEEA 884 EUR InStock
USBI036914-PE
Anti-IGFBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: IGFBP4 (insulin-like growth factor binding protein 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité