Anti-KAZ Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
037277-BIOTIN
USBI037277-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI037277-BIOTIN
Anti-KAZ Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: KAZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité