Anti-MARCO Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
038200
USBI038200EA 487 EUR InStock
USBI038200
Anti-MARCO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100; Flow Cytometry: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: MARCO (macrophage receptor with collagenous structure)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité