Anti-MRPL2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
038592-APC
USBI038592-APCEA 884 EUR InStock
USBI038592-APC
Anti-MRPL2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MRPL2 (mitochondrial ribosomal protein L2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité