Anti-OR14C36 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
039326-APC
USBI039326-APCEA 884 EUR InStock
USBI039326-APC
Anti-OR14C36 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: OR14C36 (olfactory receptor, family 14, subfamily C, member 36)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité