Anti-OR2AK2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
039349-PE
USBI039349-PEEA 884 EUR InStock
USBI039349-PE
Anti-OR2AK2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: OR2AK2 (olfactory receptor, family 2, subfamily AK, member 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité