Anti-OR2L8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
039361
USBI039361EA 649 EUR InStock
USBI039361
Anti-OR2L8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: OR2L8 (olfactory receptor, family 2, subfamily L, member 8 (gene/pseudogene))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité