Anti-OR4F17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
039394
USBI039394EA 649 EUR InStock
USBI039394
Anti-OR4F17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: OR4F17 (olfactory receptor, family 4, subfamily F, member 17)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µl 200 µl USBI039394
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité