Anti-PI3KC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
039981-BIOTIN
USBI039981-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI039981-BIOTIN
Anti-PI3KC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: PI3KC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité