Anti-SIX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
041765-BIOTIN
USBI041765-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI041765-BIOTIN
Anti-SIX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SIX2 (SIX homeobox 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µl 200 µl USBI041765-BIOTIN
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité